Learn More
4-diméthylaminobenzylidenerhodanine, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10050120
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Spécification
CAS 536-17-4
Point de fusion 285°C
Couleur Rouge
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C12H12N2OS2
Numéro MDL 64857
Quantité 5 g
Synonyme unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
Clé InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 264.361
CID PubChem 2723826
Poids de la formule 264.35g/mol
Forme physique Solide en poudre