Learn More
4-diméthylaminobenzaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11905321
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 70°C to 75°C
Couleur Vert à jaune
Point d’ébullition 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 164°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CHO
Quantité 2.5 kg
Beilstein 14,31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15,3252
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline