Learn More
4-(Diméthylamino)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.60€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1122-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.171 |
Numéro MDL | MFCD00006418 |
Clé InChI | VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine |
CID PubChem | 14284 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylpyridine-4-amine |
SMILES | CN(C)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13016.06 |
5 g |
21.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409933
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13016.14 |
25 g |
47.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419933
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13016.22 |
100 g |
130.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4-(Diméthylamino)pyridine est un catalyseur nucléophile utile pour diverses réactions, à savoir les estérifications avec les anhydrides, la réaction de Baylis-Hillman, les hydrosilylations, la tritylation et le réarrangement de Steglich. Il est également un catalyseur efficace pour la transestérification des esters de bêta-céto et la silylation des alcools.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le benzène, l’acétate d’éthyle, le chloroforme, le chlorure de méthylène, l’acétone et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’éther, l’éther diisopropylique, le cyclohexane, l’hexane et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
1122-58-3 | |
122.171 | |
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N | |
14284 | |
CN(C)C1=CC=NC=C1 |
C7H10N2 | |
MFCD00006418 | |
4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine | |
N,N-diméthylpyridine-4-amine |
Spécification
4-(Dimethylamino)pyridine | |
110°C to 113°C | |
124°C (255°F) | |
C7H10N2 | |
UN2928 | |
4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine | |
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylpyridine-4-amine | |
14284 | |
99% |
1122-58-3 | |
162°C (50 mmHg) | |
99% | |
MFCD00006418 | |
110354 | |
Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water. | |
CN(C)C1=CC=NC=C1 | |
122.171 | |
122.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H310-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P307+P311-P310-P311-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H331-H310-H315-H318-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 214-353-5
missing translation for 'rtecsNumber' : US9230000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only