Learn More
4-(Diméthylamino)pyridine, 99 %, granulé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
4-(Dimethylamino)pyridine is a useful nucleophilic catalyst for various reactions viz. esterifications with anhydrides, the Baylis-Hillman reaction, hydrosilylations, tritylation and Steglich rearrangement. It is also an effective catalyst for transesterification of beta-keto esters and silylation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(Diméthylamino)pyridine est un catalyseur nucléophile utile pour diverses réactions, à savoir les estérifications avec les anhydrides, la réaction de Baylis-Hillman, les hydrosilylations, la tritylation et le réarrangement de Steglich. Il est également un catalyseur efficace pour la transestérification des esters de bêta-céto et la silylation des alcools.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le benzène, l’acétate d’éthyle, le chloroforme, le chlorure de méthylène, l’acétone et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’éther, l’éther diisopropylique, le cyclohexane, l’hexane et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
La 4-(Diméthylamino)pyridine est un catalyseur nucléophile utile pour diverses réactions, à savoir les estérifications avec les anhydrides, la réaction de Baylis-Hillman, les hydrosilylations, la tritylation et le réarrangement de Steglich. Il est également un catalyseur efficace pour la transestérification des esters de bêta-céto et la silylation des alcools.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le benzène, l’acétate d’éthyle, le chloroforme, le chlorure de méthylène, l’acétone et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’éther, l’éther diisopropylique, le cyclohexane, l’hexane et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Dimethylamino)pyridine |
Point de fusion | 110°C to 113°C |
Point d’ébullition | 162°C (50 mmHg) |
Point d’éclair | 124°C (255°F) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2928 |
Beilstein | 110354 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,chloroform,methylene chloride,acetone,and acetic acid. Slightly soluble in ether,diisopropyl ether,cyclohexane,hexane,and water. |
Poids de la formule | 122.17 |
Pourcentage de pureté | 99% |