Learn More
Alcool de 4-(diméthylamino)pthénétyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310800
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50438-75-0
Clé InChI CDTPAAZQBPSVGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-dimethylamino phenyl ethanol, 4-dimethylamino phenethyl alcohol, ccris 987, 4-dimethylamino benzeneethanol, 2-4-dimetylaminophenyl ethanol, unii-84gfy3663n, 2-4-dimethylaminophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-dimethylamino, p-n,n-dimethylaminophenethanol
CID PubChem 93252
Nom IUPAC 2-[4-(diméthylamino)phényl]éthanol
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.9°C to 55.1°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 116.0°C (0.1 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H15NO
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CH2CH2OH
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Poids de la formule 165.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol, 99%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.