Learn More
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15477798
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1019607-55-6
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Clé InChI SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclopropylamino benzonitrile, acmc-2097xs
CID PubChem 28411077
Nom IUPAC 4-(cyclopropylamino)benzonitrile
SMILES C1CC1NC2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide