Learn More
Acide 4-cyanophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
78.80€ - 414.00€
Identifiants chimiques
CAS | 126747-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.94 |
Numéro MDL | MFCD01318968 |
Clé InChI | CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid |
CID PubChem | 2734326 |
Nom IUPAC | Acide (4-cyanophényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10405852
|
Thermo Scientific Acros
359040010 |
1 g | Flacon en verre |
78.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10115363
|
Thermo Scientific Acros
359040100 |
10 g | Flacon en verre |
414.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
126747-14-6 | |
146.94 | |
CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N | |
2734326 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N |
C7H6BNO2 | |
MFCD01318968 | |
4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid | |
Acide (4-cyanophényl)boronique |
Spécification
4-Cyanophenylboronic acid | |
96.0 | |
>300°C | |
Authentique | |
C7H6BNO2 | |
4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid | |
CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-cyanophényl)boronique | |
2734326 | |
97% |
126747-14-6 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD01318968 | |
Solubility in water: insoluble | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N | |
146.94 | |
146.94 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Cyanophenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.