Learn More
4-cyano-4-phénylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10674802
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25115-74-6
Formule moléculaire C13H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00044816
Clé InChI GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
CID PubChem 91282
Nom IUPAC 4-oxo-1-phénylcyclohexane-1-carbonitrile
SMILES O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 114°C to 119°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5(CN)C6H8(=O)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.