Learn More
4-chromanone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10295860
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-37-2
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00006840
Clé InChI MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
CID PubChem 68110
Nom IUPAC 2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chromanone
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 40°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 127°C to 128°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.575
Quantité 10 g
Beilstein 17, II, 335
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Chromanone