Learn More
4-chloropyazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.10€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15878-00-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3ClN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.52 |
Clé InChI | BADSZRMNXWLUKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloropyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro, 4-chloro pyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro-9ci, pyrazole, 4-chloro, zlchem 159, pubchem14005, 5-23-04-00164 beilstein handbook reference |
CID PubChem | 27524 |
Nom IUPAC | 4-chloro-1H-pyrazole |
SMILES | C1=C(C=NN1)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15569503
|
Thermo Scientific Acros
459920050 |
5 g |
56.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15579503
|
Thermo Scientific Acros
459920250 |
25 g |
170.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15878-00-9 | |
102.52 | |
4-chloropyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro, 4-chloro pyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro-9ci, pyrazole, 4-chloro, zlchem 159, pubchem14005, 5-23-04-00164 beilstein handbook reference | |
4-chloro-1H-pyrazole |
C3H3ClN2 | |
BADSZRMNXWLUKO-UHFFFAOYSA-N | |
27524 | |
C1=C(C=NN1)Cl |
Spécification
4-Chloropyrazole | |
71.0°C to 73.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
4-chloropyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro, 4-chloro pyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro-9ci, pyrazole, 4-chloro, zlchem 159, pubchem14005, 5-23-04-00164 beilstein handbook reference | |
C1=C(C=NN1)Cl | |
102.52 | |
102.52 |
15878-00-9 | |
Authentique | |
C3H3ClN2 | |
BADSZRMNXWLUKO-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-1H-pyrazole | |
27524 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif en cas d’ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Chloropyrazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only