Learn More
Alcol 4-(chlorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994651
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16473-35-1
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Clé InChI OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
CID PubChem 5107660
Nom IUPAC [4-(chlorométhyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Point de fusion 58.0°C to 60.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2C6H4CH2OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol