Learn More
Alcol 4-(chlorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol |
Point de fusion | 58.0°C to 60.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | ClCH2C6H4CH2OH |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 156.61 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol