Learn More
Chlorure de 4-chlorobutyryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.00€ - 91.60€
Identifiants chimiques
CAS | 4635-59-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 141 |
Numéro MDL | MFCD00000754 |
Clé InChI | CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro |
CID PubChem | 78370 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-chlorobutanoyle |
SMILES | C(CC(=O)Cl)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10244420
|
Thermo Scientific Acros
108902500 |
250 mL |
33.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10269693
|
Thermo Scientific Acros
108900010 |
1 L |
91.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4635-59-0 | |
141 | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
78370 | |
C(CC(=O)Cl)CCl |
C4H6Cl2O | |
MFCD00000754 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
Chlorure de 4-chlorobutanoyle |
Spécification
4-Chlorobutyryl chloride | |
4635-59-0 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
173.0°C to 174.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
Cl(CH2)3COCl | |
MFCD00000754 | |
1.25 | |
Solubility in water: reacts. | |
C(CC(=O)Cl)CCl | |
141 | |
141 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
-47.0°C | |
1.2500g/mL | |
85°C | |
97.5% min. (GC) | |
C4H6Cl2O | |
1.4605 to 1.4625 | |
02, 278 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-chlorobutanoyle | |
78370 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-059-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EM1406000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Chlorobutyryl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only