Learn More
Bromure de 4-chlorobutylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15425345
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobutylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 155589-48-3
Densité 0.98
Formule moléculaire C4H8BrClZn
Formule linéaire Cl(CH2)4ZnBr
Numéro MDL MFCD01316995
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 4-chlorobutylzinc bromide, bromozinc 1+ ,1-chlorobutane, bromo 4-chlorobutyl zinc, 4-chlorobutylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobutylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobutylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI POIGMXAECHVVIK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCCCl.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+) ; 1-chlorobutane
Poids moléculaire (g/mol) 236.842
CID PubChem 4176273
Poids de la formule 236.84