Learn More
Chlorure de 4-chlorobenzylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-chlorobenzylzinc est également utilisé comme intermédiaire dans les applications pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le chlorure de 4-chlorobenzylzinc est également utilisé comme intermédiaire dans les applications pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzylzinc chloride |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 149923-10-4 |
Densité | 0.96 |
Quantité | 50 mL |
Formule moléculaire | C7H6Cl2Zn |
Numéro MDL | MFCD01319882 |
Numéro UN | UN3399 |
Synonyme | 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 4-chlorobenzylzinc chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl zinc, 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobenzylzinc chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under arg, 4-chlorobenzylzinc chloride,0.5m soluti onin tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |