Learn More
Bromure de 4-chlorobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10699004
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-95-7
Formule moléculaire C7H6BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 205.48
Numéro MDL MFCD00040714
Clé InChI KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
CID PubChem 69329
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-chlorobenzène
SMILES ClC1=CC=C(CBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzyl bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46°C to 50°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C6H4Cl
Quantité 100 g
Poids de la formule 205.48
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.