Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorobenzène-1-carboximidamide, 95+ %, Thermo Scientific™
35.65€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS 14401-51-5
Formule moléculaire C7H8Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 191.055
Clé InChI RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
CID PubChem 203436
Nom IUPAC 4-Chlorobenzenecarboximidamide ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10263622
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB06264DA
1 g Flacon en verre ambré
35.65€
1g
10673233
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB06264EA
10 g Flacon en verre ambré
264.00€
10g
10223203
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB06264EB
25 g Flacon en verre ambré
345.00€
25g
Identifiants chimiques
14401-51-5
191.055
4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
4-Chlorobenzenecarboximidamide ; Chlorhydrate
C7H8Cl2N2
RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
203436
C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Spécification
4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
95%
ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
4-Chlorobenzenecarboximidamide ; Chlorhydrate
203436
95%
14401-51-5
C7H8Cl2N2
4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
191.055
191.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Avertissement