Learn More
4-chlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944801
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-88-1
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Clé InChI AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
CID PubChem 7726
ChEBI CHEBI:28105
Nom IUPAC 4-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion >46.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1960g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire ClC6H4CHO
Quantité 5 kg
Beilstein 07,235
Gravité spécifique 1.196
Informations sur la solubilité Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline