Learn More
4-chlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10397700
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-88-1
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Clé InChI AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
CID PubChem 7726
ChEBI CHEBI:28105
Nom IUPAC 4-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion >46.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.1960g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CHO
Quantité 250 g
Beilstein 07,235
Gravité spécifique 1.196
Informations sur la solubilité Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.