Learn More
4’-chloroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
49.60€ - 537.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-91-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.59 |
Numéro MDL | MFCD00000624 |
Clé InChI | BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene |
CID PubChem | 7467 |
ChEBI | CHEBI:27538 |
Nom IUPAC | 1-(4-chlorophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420053
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12115.30 |
250 g |
49.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410053
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12115.0B |
1000 g |
153.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430053
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12115.0I |
5000 g | |||||||
Description
Chloroacetophenone is used as a tear gas for riot control and as a kind of chemical mace against small groups or individuals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chloroacétophénone est utilisé comme gaz lacrymogène pour le contrôle des émeutes et comme une sorte de matraque chimique contre de petits groupes ou des individus
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,11 mg/ml à 25°C), l’alcool et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
Identifiants chimiques
99-91-2 | |
154.59 | |
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N | |
7467 | |
1-(4-chlorophényl)éthanone |
C8H7ClO | |
MFCD00000624 | |
4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene | |
CHEBI:27538 | |
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
Spécification
4'-Chloroacetophenone | |
17°C to 20°C | |
230°C to 232°C | |
C8H7ClO | |
MFCD00000624 | |
386014 | |
4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene | |
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-chlorophényl)éthanone | |
7467 | |
154.6 |
99-91-2 | |
1.19 | |
90°C (194°F) | |
1.555 | |
UN3416 | |
14,2116 | |
Soluble in water (0.11mg/ml at 25°C),alcohol,and ether. | |
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
154.59 | |
CHEBI:27538 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H227-H302-H315-H319-H335
Mortel par inhalation.
Liquide combustible.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-800-7
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only