Learn More
Chlorhydrate de 4-chloro-O-tolylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10072404
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 19690-59-6
Formule moléculaire C7H10Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 193.071
Numéro MDL MFCD00012944
Clé InChI VBVZXWFQHFXJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-methylphenylhydrazine, chloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hcl, 5-chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, hydrazine, 4-chloro-2-methylphenyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 3084321
Nom IUPAC (4-chloro-2-méthylphényl)hydrazine ;chlorhydrate
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl
Quantité 25 g
Poids de la formule 193.08
Pourcentage de pureté 97%