Learn More
Chlorhydrate de 4-chloro-O-tolylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 193.08 |
Pourcentage de pureté | 97% |