Learn More
4-Chloro-o-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.10€ - 944.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-83-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7ClN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.59 |
Numéro MDL | MFCD00011691 |
Clé InChI | BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine |
CID PubChem | 7263 |
ChEBI | CHEBI:82301 |
Nom IUPAC | 4-chlorobenzène-1,2-diamine |
SMILES | NC1=CC=C(Cl)C=C1N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449772
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10823.14 |
25 g |
63.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459772
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10823.22 |
100 g |
188.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11469772
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10823.36 |
500 g |
944.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-83-0 | |
142.59 | |
BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N | |
7263 | |
4-chlorobenzène-1,2-diamine |
C6H7ClN2 | |
MFCD00011691 | |
4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine | |
CHEBI:82301 | |
NC1=CC=C(Cl)C=C1N |
Spécification
4-Chloro-o-phenylenediamine | |
95-83-0 | |
MFCD00011691 | |
BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N | |
4-chlorobenzène-1,2-diamine | |
7263 | |
142.59 |
70°C to 74°C | |
C6H7ClN2 | |
4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine | |
NC1=CC=C(Cl)C=C1N | |
142.59 | |
CHEBI:82301 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H340-H350
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 202-456-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only