Learn More
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15482728
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 723753-84-2
Formule moléculaire C13H11ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 235.69
Numéro MDL MFCD05740323
Clé InChI QCLJXZCWBRKJHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-4-chlorophenyl-n-2-fluorobenzyl amine, 4-chloro-n-2-fluorobenzyl aniline
CID PubChem 834588
Nom IUPAC 4-chloro-N-[(2-fluorophényl)méthyl]aniline
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.69
Pourcentage de pureté 97%