Learn More
4-chloro-4’-fluorobutyrophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
27.30€ - 63.90€
Identifiants chimiques
CAS | 3874-54-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10ClFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.637 |
Numéro MDL | MFCD00001007 |
Clé InChI | HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone |
CID PubChem | 19750 |
Nom IUPAC | 4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11121.14 |
25 g |
27.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11121.22 |
100 g |
63.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3874-54-2 | |
200.637 | |
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N | |
19750 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F |
C10H10ClFO | |
MFCD00001007 | |
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone | |
4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one |
Spécification
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone | |
5°C to 6°C | |
120°C to 122°C (0.7 mmHg) | |
C10H10ClFO | |
MFCD00001007 | |
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F | |
200.637 | |
200.64 |
3874-54-2 | |
1.23 | |
152°C (306°F) | |
1.5255 | |
608741 | |
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one | |
19750 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 223-395-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only