Learn More
Acide 4-chloro-3-nitrobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
54.70€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS 151169-67-4
Formule moléculaire C6H5BClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.37
Numéro MDL MFCD02258950
Clé InChI LQCCRPUZTXKDGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-3-nitrophenyl boronic acid, 4-chloro-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-4-chlorophenylboronic acid, 5-borono-2-chloronitrobenzene, 4-chloro-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-nitrophenyl, boronic acid, 4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitrophenylboronicacid, pubchem1784, akos brn-0709
CID PubChem 5006651
Nom IUPAC (4-chloro-3-nitrophényl)acide boronique
SMILES OB(O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11406170
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27093.MC
100 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11416170
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27093.ME
500 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
151169-67-4
201.37
LQCCRPUZTXKDGB-UHFFFAOYSA-N
5006651
OB(O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
C6H5BClNO4
MFCD02258950
4-chloro-3-nitrophenyl boronic acid, 4-chloro-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-4-chlorophenylboronic acid, 5-borono-2-chloronitrobenzene, 4-chloro-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-nitrophenyl, boronic acid, 4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitrophenylboronicacid, pubchem1784, akos brn-0709
(4-chloro-3-nitrophényl)acide boronique
Spécification
4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
∽275°C (decomposition)
MFCD02258950
LQCCRPUZTXKDGB-UHFFFAOYSA-N
(4-chloro-3-nitrophényl)acide boronique
5006651
97%
151169-67-4
C6H5BClNO4
4-chloro-3-nitrophenyl boronic acid, 4-chloro-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-4-chlorophenylboronic acid, 5-borono-2-chloronitrobenzene, 4-chloro-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-nitrophenyl, boronic acid, 4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitrophenylboronicacid, pubchem1784, akos brn-0709
OB(O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
201.37
201.37
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante