Learn More
4-chloro-3-méthylphénol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
22.50€ - 64.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59-50-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.58 |
Numéro MDL | MFCD00002323 |
Clé InChI | CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan |
CID PubChem | 1732 |
ChEBI | CHEBI:34395 |
Nom IUPAC | 4-chloro-3-méthylphénol |
SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10448250
|
Thermo Scientific Acros
109480050 |
5 g |
22.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10590001
|
Thermo Scientific Acros
109481000 |
100 g |
31.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10162420
|
Thermo Scientific Acros
109485000 |
500 g |
64.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
59-50-7 | |
142.58 | |
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N | |
1732 | |
4-chloro-3-méthylphénol |
C7H7ClO | |
MFCD00002323 | |
chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan | |
CHEBI:34395 | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl |
Spécification
4-Chloro-3-methylphenol | |
59-50-7 | |
100.0 | |
Blanc | |
118°C | |
99% min. (GC) | |
C7H7ClO | |
MFCD00002323 | |
15, 2133 | |
Solubility in water: 4g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl | |
142.58 | |
CHEBI:34395 | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
63.0°C to 65.0°C | |
242°C | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
ClC6H3(CH3)OH | |
06, 381 | |
chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan | |
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-3-méthylphénol | |
1732 | |
142.58 | |
Comprimés |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-431-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GO7100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Chloro-3-methylphenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.