Learn More
4-Chloro-3-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458666
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-60-7
Formule moléculaire C6H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 146.55
Numéro MDL MFCD00042583
Clé InChI XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
CID PubChem 2724523
Nom IUPAC 4-chloro-3-fluorophénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-fluorophenol
Point de fusion 50°C to 54°C
Point d’ébullition 84°C (44 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3236440
Poids de la formule 146.55
Pourcentage de pureté 98%