Learn More
4-Chloro-2-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.50€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS 1570-64-5
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.582
Numéro MDL MFCD00002321
Clé InChI RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
CID PubChem 14855
ChEBI CHEBI:1800
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316826
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04164.06
5 g
53.50€
5g
11326826
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04164.14
25 g
188.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1570-64-5
142.582
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
14855
4-chloro-2-méthylphénol
C7H7ClO
MFCD00002321
4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
CHEBI:1800
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Spécification
4-Chloro-2-methylphenol
45°C to 48°C
220°C to 225°C
C7H7ClO
UN3437
4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
142.582
CHEBI:1800
97%
1570-64-5
1.2
78°C (172°F)
MFCD00002321
1906684
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-méthylphénol
14855
142.59
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROCRESOLS, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 216-381-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GO7120000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante