missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acide chloro-2-éthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
29.30€ - 69.12€
Identifiants chimiques
CAS | 850568-80-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10BClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.43 |
Numéro MDL | MFCD03094940 |
Clé InChI | NIWJJDHZRLYASL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-2-ethoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid, 2-ethoxy-4-chlorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-chloro-2-ethoxyphenyl, acmc-209q2q, 2-borono-5-chlorophenetole, 4-chloro-2-ethoxyphenylboronicacid, 4-chloranyl-2-ethoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-ethoxyphenyl boronicacid, 4-chloro-2-ethoxyphenylboronic acid |
CID PubChem | 4253847 |
Nom IUPAC | Acide boronique (4-chloro-2-éthoxyphényl) |
SMILES | CCOC1=C(C=CC(Cl)=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15409637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52861.MD |
250 mg |
29.30€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15499627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52861.03 |
1 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
850568-80-8 | |
200.43 | |
NIWJJDHZRLYASL-UHFFFAOYSA-N | |
4253847 | |
CCOC1=C(C=CC(Cl)=C1)B(O)O |
C8H10BClO3 | |
MFCD03094940 | |
4-chloro-2-ethoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid, 2-ethoxy-4-chlorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-chloro-2-ethoxyphenyl, acmc-209q2q, 2-borono-5-chlorophenetole, 4-chloro-2-ethoxyphenylboronicacid, 4-chloranyl-2-ethoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-ethoxyphenyl boronicacid, 4-chloro-2-ethoxyphenylboronic acid | |
Acide boronique (4-chloro-2-éthoxyphényl) |
Spécification
4-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid | |
154°C to 158°C | |
MFCD03094940 | |
NIWJJDHZRLYASL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide boronique (4-chloro-2-éthoxyphényl) | |
4253847 | |
98% |
850568-80-8 | |
C8H10BClO3 | |
4-chloro-2-ethoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid, 2-ethoxy-4-chlorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-chloro-2-ethoxyphenyl, acmc-209q2q, 2-borono-5-chlorophenetole, 4-chloro-2-ethoxyphenylboronicacid, 4-chloranyl-2-ethoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-ethoxyphenyl boronicacid, 4-chloro-2-ethoxyphenylboronic acid | |
CCOC1=C(C=CC(Cl)=C1)B(O)O | |
200.43 | |
200.43 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante