Learn More
4-chloro-2-(5-isoxazolyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
18.80€ - 218.00€
Identifiants chimiques
CAS 86176-56-9
Formule moléculaire C9H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.602
Numéro MDL MFCD00218660
Clé InChI QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole
CID PubChem 6819866
Nom IUPAC 4-chloro-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362429
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27333.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11372429
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27333.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11382429
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27333.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
86176-56-9
195.602
QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N
6819866
C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl
C9H6ClNO2
MFCD00218660
4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole
4-chloro-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Spécification
4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol
200°C to 204°C
MFCD00218660
QCDHHUJPNPOGKY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
6819866
97%
86176-56-9
C9H6ClNO2
4-chloro-2-isoxazol-5-yl-phenol, 4-chloro-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-chloro-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, aajxjlyuwkmqno-uhfffaoysa-n, 2-isoxazole-5-yl-4-chlorophenol, 5-2-hydroxy-5-chlorophenyl isoxazole
C1=CC(=O)C(=C2C=CNO2)C=C1Cl
195.602
195.61
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante