Learn More
Acide 4-carboxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.58€ - 323.61€
Identifiants chimiques
CAS 14047-29-1
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.94
Numéro MDL MFCD00151801
Clé InChI SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
CID PubChem 312183
Nom IUPAC acide4-boronobenzoïque
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10556261
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
344400010
1 g Flacon en verre
36.58€
1g
10566261
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
344400050
5 g Flacon en verre
106.53€
5g
10626194
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
344400250
25 g Flacon en verre
323.61€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14047-29-1
165.94
SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
312183
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
C7H7BO4
MFCD00151801
4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
acide4-boronobenzoïque
Spécification
4-Carboxyphenylboronic acid
96.0
238.0°C to 240.0°C
Authentique
C7H7BO4
MFCD00151801
Solubility in water: 25g/L.
OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
165.94
165.94
Poudre
14047-29-1
100.0
Blanc à beige
97%
HOOCC6H4B(OH)2
4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
acide4-boronobenzoïque
312183
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 4-Carboxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.