Learn More
Bromure de (4-Carboxybutyle)triphénylphosphonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.23€ - 377.88€
Identifiants chimiques
CAS | 17814-85-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H24BrO2P |
Poids moléculaire (g/mol) | 443.32 |
Numéro MDL | MFCD00011906 |
Clé InChI | MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide |
CID PubChem | 161236 |
Nom IUPAC | 4-carboxybutyl(triphényl)phosphanium ; bromure |
SMILES | [Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429882
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12023.14 |
25 g |
46.23€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439882
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12023.22 |
100 g |
110.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449882
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12023.36 |
500 g |
377.88€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Phosphonium salt is a key intermediate for manufacture of some types of prostaglandins, which are subsequently used as active ingredients of both human and veterinary drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sel de phosphonium est un intermédiaire clé pour la fabrication de certains types de prostaglandines, qui sont ensuite utilisés comme principes actifs des médicaments humains et vétérinaires.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol et l’eau soluble. Insoluble dans le toluène et l’hexane.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
17814-85-6 | |
443.32 | |
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N | |
161236 | |
[Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C23H24BrO2P | |
MFCD00011906 | |
4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide | |
4-carboxybutyl(triphényl)phosphanium ; bromure |
Spécification
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide | |
205°C to 209°C | |
C23H24BrO2P | |
MFCD00011906 | |
Hygroscopic | |
Soluble in ethanol,methanol and soluble water. Insoluble in toluene and hexane. | |
[Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
443.32 | |
443.33 |
17814-85-6 | |
195°C (383°F) | |
HO2C(CH2)4P(C6H5)3Br | |
3586477 | |
4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide | |
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N | |
4-carboxybutyl(triphényl)phosphanium ; bromure | |
161236 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 241-782-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only