Learn More
4-carboxybenzaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10497930
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-66-9
Formule moléculaire C8H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00006951
Clé InChI GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
CID PubChem 12088
Nom IUPAC Acide4-formylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Carboxybenzaldehyde
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 247°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CC6H4CHO
Quantité 25 g
Beilstein 10, 671
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Carboxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.