Learn More
4-bromothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.00€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34259-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2BrNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.02 |
Numéro MDL | MFCD06657592 |
Clé InChI | VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h |
CID PubChem | 2763218 |
Nom IUPAC | 4-bromo-1,3-thiazole |
SMILES | BrC1=CSC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10574038
|
Thermo Scientific Acros
429450010 |
1 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10155717
|
Thermo Scientific Acros
429450050 |
5 g | Flacon en verre |
175.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
34259-99-9 | |
164.02 | |
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N | |
2763218 | |
BrC1=CSC=N1 |
C3H2BrNS | |
MFCD06657592 | |
4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h | |
4-bromo-1,3-thiazole |
Spécification
4-Bromothiazole | |
96.0 | |
Incolore à rose | |
Authentique | |
C3H2BrNS | |
4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h | |
BrC1=CSC=N1 | |
164.02 | |
164.02 | |
Solution |
34259-99-9 | |
100.0 | |
102°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD06657592 | |
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1,3-thiazole | |
2763218 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Bromothiazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.