Learn More
Iodure de 4-bromophénylzinc, 0,5 M dans THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15405365
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromophenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 148651-39-2
Densité 1.045
Formule moléculaire C6H4BrIZn
Numéro MDL MFCD01311441
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 4-bromophenylzinc iodide, 4-bromophenylzinc iodide solution, 4-bromophenyl iodo zinc, 4-bromophenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-bromophenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 4-bromophenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI PLIIAGJFCAKUCV-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)Br.[Zn+]I
Nom IUPAC bromobenzène ; iodozinc(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 348.286
CID PubChem 4595200
Poids de la formule 348.29