Learn More
(4-bromophényléthynyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.80€ - 399.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16116-78-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H13BrSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.21 |
Numéro MDL | MFCD01863556 |
Clé InChI | RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane |
CID PubChem | 4226980 |
Nom IUPAC | 2-(4-bromophényl)éthynyl-triméthylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15401838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55534.03 |
1 g |
27.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15411838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55534.06 |
5 g |
87.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421838
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55534.14 |
25 g |
399.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
16116-78-2 | |
253.21 | |
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N | |
4226980 | |
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1 |
C11H13BrSi | |
MFCD01863556 | |
4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane | |
2-(4-bromophényl)éthynyl-triméthylsilane |
Spécification
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane | |
16116-78-2 | |
Poudre | |
MFCD01863556 | |
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-bromophényl)éthynyl-triméthylsilane | |
4226980 | |
98% |
61°C to 63°C | |
Blanc à jaune | |
C11H13BrSi | |
4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane | |
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1 | |
253.21 | |
253.21 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only