Learn More
(4-bromophényléthynyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15401838
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16116-78-2
Formule moléculaire C11H13BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 253.21
Numéro MDL MFCD01863556
Clé InChI RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
CID PubChem 4226980
Nom IUPAC 2-(4-bromophényl)éthynyl-triméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Point de fusion 61°C to 63°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.21
Pourcentage de pureté 98%