Learn More
Acide 4-(bromométhyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10084577
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68162-47-0
Formule moléculaire C7H8BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.85
Numéro MDL MFCD01318113
Clé InChI PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl
CID PubChem 2735593
Nom IUPAC Acide [4-(bromométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 165.0°C to 172.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.85
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (4-Bromomethyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.