Learn More
4-bromobutyronitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10477860
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5332-06-9
Formule moléculaire C4H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 148
Numéro MDL MFCD00001971
Clé InChI CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
CID PubChem 21412
Nom IUPAC 4-bromobutanenitrile
SMILES C(CC#N)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyronitrile
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3CN
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4790
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 283
Gravité spécifique 1.48
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 148
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobutyronitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.