Learn More
(4-bromobutoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.83€ - 248.24€
Identifiants chimiques
CAS | 1200-03-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.12 |
Numéro MDL | MFCD00000262 |
Clé InChI | QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol |
CID PubChem | 70986 |
Nom IUPAC | (4-bromobutoxy)benzene |
SMILES | BrCCCCOC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11427157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14956.06 |
5 g |
25.83€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14956.14 |
25 g |
78.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14956.22 |
100 g |
248.24€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(4-Bromobutoxy)benzene is used to produce 5-phenoxy-valeric acid with carbon dioxide and reagent Mg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (4-bromobutoxy)benzène est utilisé pour produire de l’acide 5-phénoxy-valérique avec du dioxyde de carbone et du réactif Mg.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
1200-03-9 | |
229.12 | |
QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N | |
70986 | |
BrCCCCOC1=CC=CC=C1 |
C10H13BrO | |
MFCD00000262 | |
4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol | |
(4-bromobutoxy)benzene |
Spécification
(4-Bromobutoxy)benzene | |
40°C to 43°C | |
>110°C (230°F) | |
C10H13BrO | |
2044374 | |
Insoluble in water. | |
BrCCCCOC1=CC=CC=C1 | |
229.12 | |
229.12 |
1200-03-9 | |
153°C to 154°C (18 mmHg) | |
Odorless | |
MFCD00000262 | |
4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol | |
QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N | |
(4-bromobutoxy)benzene | |
70986 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-849-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante