Learn More
4-tétrafluoroborate de bromobenzènediazonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11401697
4-tétrafluoroborate de bromobenzènediazonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401697
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11401697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25670.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4Le tétrafluoroborate de -bromobenzènediazonium a été utilisé dans la préparation de l’électrode Au(111) modifiée en surface, 1-(4′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 -heptafluorodec-1-ène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-40-5
Formule moléculaire C6H4BBrF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 270.82
Numéro MDL MFCD00011894
Clé InChI FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
CID PubChem 2734810
Nom IUPAC 4-bromobenzènediazonium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Point de fusion ∼135°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1759
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 270.83
Pourcentage de pureté 96%
Nom du produit
4-tétrafluoroborate de bromobenzènediazonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >