Learn More
4-bromobenzaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. 10167112
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 1122-91-4
Formule moléculaire C7H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 185.02
Clé InChI ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
CID PubChem 70741
Nom IUPAC 4-bromobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrC6H4CHO
Quantité 50 g
Poids de la formule 185.02
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-bromo-benzaldehyde