Learn More
4-bromoanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.80€ - 83.70€
Identifiants chimiques
CAS | 104-92-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.04 |
Numéro MDL | MFCD00000097 |
Clé InChI | QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide |
CID PubChem | 7730 |
ChEBI | CHEBI:47257 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-méthoxybenzène |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10254130
|
Thermo Scientific Acros
106631000 |
100 mL |
29.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15720789
|
Thermo Scientific Acros
106635000 |
500 mL |
83.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
104-92-7 | |
187.04 | |
QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N | |
7730 | |
1-bromo-4-méthoxybenzène |
C7H7BrO | |
MFCD00000097 | |
4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide | |
CHEBI:47257 | |
COC1=CC=C(C=C1)Br |
Spécification
4-Bromoanisole | |
104-92-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
223.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
BrC6H4OCH3 | |
MFCD00000097 | |
10, 1400 | |
4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide | |
QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-méthoxybenzène | |
7730 | |
187.04 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
9.0°C to 10.0°C | |
1.4900g/mL | |
94°C | |
97.5% min. (GC) | |
C7H7BrO | |
1.5630 to 1.5650 | |
06, 199 | |
1.49 | |
Solubility in water: immiscible | |
COC1=CC=C(C=C1)Br | |
187.04 | |
CHEBI:47257 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-252-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BZ8501000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only