Learn More
Bromhydrate de 4-(Bromoacetyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.08€ - 571.85€
Identifiants chimiques
CAS | 5349-17-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7Br2NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 280.947 |
Numéro MDL | MFCD02681893 |
Clé InChI | RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr |
CID PubChem | 2776239 |
Nom IUPAC | 2-bromo-1-pyridine-4-yléthanone ; Bromhydrate |
SMILES | C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32285.03 |
1 g |
56.08€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15444997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32285.06 |
5 g |
175.88€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15454997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32285.14 |
25 g |
571.85€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Design and synthesis of potent, selective, and orally bioavailable tetrasubstituted imidazole inhibitors of p38 mitogen-activated protein kinase 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide was used to prepare 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa conception et la synthèse d’inhibiteurs d’imidazole tétrasubstitués puissants, sélectifs et biodisponibles par voie orale de la protéine kinase 4-(bromoacétyl)pyridine activée par des agents mitogènes p38 ont été utilisées pour préparer le 2-phényl-4-(4-pyridyl)imidazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
Identifiants chimiques
5349-17-7 | |
280.947 | |
RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N | |
2776239 | |
C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br |
C7H7Br2NO | |
MFCD02681893 | |
4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr | |
2-bromo-1-pyridine-4-yléthanone ; Bromhydrate |
Spécification
4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide | |
∽200°C (decomposition) | |
C7H7Br2NO | |
UN3261 | |
Soluble in water. | |
C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br | |
280.947 | |
280.95 |
5349-17-7 | |
Weak | |
MFCD02681893 | |
4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr | |
RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-1-pyridine-4-yléthanone ; Bromhydrate | |
2776239 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante