Learn More
4’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.70€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-90-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.05 |
Numéro MDL | MFCD00000105 |
Clé InChI | WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo |
CID PubChem | 7466 |
Nom IUPAC | 1-(4-bromophenyl)ethan-1-one |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12222.14 |
25 g |
21.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12222.22 |
100 g |
54.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12222.36 |
500 g |
209.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 4’-bromoacétophénone marqué possède une activité contre la phototaxie positive des cellules de Chlamydomonas. Un produit de départ fondamental pour la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
Identifiants chimiques
99-90-1 | |
199.05 | |
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N | |
7466 | |
CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
C8H7BrO | |
MFCD00000105 | |
4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo | |
1-(4-bromophenyl)ethan-1-one |
Spécification
4'-Bromoacetophenone | |
49°C to 53°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00000105 | |
14,1403 | |
Soluble in Chloroform. Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 | |
199.05 | |
199.05 |
99-90-1 | |
255°C to 256°C | |
C8H7BrO | |
386015 | |
4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo | |
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-bromophenyl)ethan-1-one | |
7466 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-799-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only