Learn More
4-bromo-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
55.20€ - 550.00€
Identifiants chimiques
CAS 19968-17-3
Formule moléculaire C4H2BrF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 214.973
Numéro MDL MFCD04969230
Clé InChI JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
CID PubChem 7147398
Nom IUPAC 4-bromo-5-(trifluorométhyl)1-H-pyrazole
SMILES C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15485907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33117.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15465907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33117.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15475907
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33117.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
19968-17-3
214.973
JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
7147398
C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
C4H2BrF3N2
MFCD04969230
4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
4-bromo-5-(trifluorométhyl)1-H-pyrazole
Spécification
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
105°C to 107°C
MFCD04969230
JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-5-(trifluorométhyl)1-H-pyrazole
7147398
97%
19968-17-3
C4H2BrF3N2
4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
214.973
214.97
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante