Learn More
4-bromo-3,5 diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS 7463-51-6
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.063
Numéro MDL MFCD00002315
Clé InChI WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
CID PubChem 81970
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11470267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21684.06
5 g
40.20€
5g
11480267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21684.14
25 g
130.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7463-51-6
201.063
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
81970
CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
C8H9BrO
MFCD00002315
4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
4-bromo-3,5-diméthylphénol
Spécification
4-Bromo-3,5-dimethylphenol
113°C to 117°C
C8H9BrO
2207127
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3,5-diméthylphénol
81970
99%
7463-51-6
Phenol-like
MFCD00002315
4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
201.063
201.07
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-255-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante