Learn More
4-bromo-3,5-diméthyl-1-phényl-1h-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
58.80€ - 407.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51294-75-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.127 |
Clé InChI | GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 7039162 |
Nom IUPAC | 4-bromo-3,5-diméthyl-1-phénylpyrazole |
SMILES | CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10035962
|
Thermo Scientific Maybridge
CC48010CB |
250 mg |
58.80€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10797475
|
Thermo Scientific Maybridge
CC48010DA |
1 g |
161.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10644195
|
Thermo Scientific Maybridge
CC48010EA |
10 g |
407.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
51294-75-8 | |
251.127 | |
7039162 | |
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br |
C11H11BrN2 | |
GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-3,5-diméthyl-1-phénylpyrazole |
Spécification
4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole | |
97% | |
4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl | |
CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br | |
251.127 | |
251.13 |
51294-75-8 | |
C11H11BrN2 | |
GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-3,5-diméthyl-1-phénylpyrazole | |
7039162 | |
97% |