Learn More
4-bromo-2-(trifluorométhoxy)benzène-1-thiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
62.45€ - 328.00€
Chemische Identifikatoren
CAS | 175278-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4BrF3OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 273.07 |
Numéro MDL | MFCD00203474 |
Clé InChI | WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol |
CID PubChem | 2736425 |
Nom IUPAC | 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol |
SMILES | FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1 |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10591123
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00665DA |
1 g |
62.45€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10273282
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00665EA |
10 g |
328.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
175278-15-6 | |
273.07 | |
WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N | |
2736425 | |
FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1 |
C7H4BrF3OS | |
MFCD00203474 | |
4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol | |
4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol |
Spezifikation
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol | |
95.0 | |
C7H4BrF3OS | |
4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol | |
FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1 | |
273.07 | |
273.07 |
175278-15-6 | |
95% | |
MFCD00203474 | |
WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol | |
2736425 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.